Få mere at vide
IKA™ ICC Basic Cirkulator
Artikelnummer. 15449783 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Spænding:
230/115 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15449783 230/115 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15449783 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004134400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11770.00 DKK
    11410.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 359.38 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
ICC basiscirkulationspumpe med integreret bærehåndtag, der giver mulighed for komfortabel transport og sikker opbevaring.
  • Temperaturområde: RT til 150 °C
  • Temperaturstabilitet:± 0,02 K
  • Kraftig, hastighedsstyret tryk-/sugepumpe
  • Holdeklemme til fastgørelse af cirkulatoren til et bad medfølger
  • Praktisk bærehåndtag og integrerede beslag
  • Stort letlæseligt LED-display for pumpehastighed og temperatur
  • Tryk og drej knapper for intuitiv menunavigation
  • Justerbart sikkerhedskredsløb
  • Visuelle og akustiske sikkerhedsadvarsler
  • USB / RS 232 interface til PC kontrol og dokumentation vha labworldsoft™ , samt til online firmwareopdateringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klassebetegnelse iflg. DIN 12876: III
Oversigt Temperaturstabilitet DIN 12876: 0,02± K
Til brug med Temperaturregulering i vandbade
Dimensioner (L x B x H) 20 x 14.5 x 34 cm
Spænding 230/115 V
Vise LED
Inkluderer ICC Basic, hovedkabler, USB 2.0 kabel (A–micro B), skruetrækker (bruges til sikkerhedskredsløb), brugervejledning, garantikort
Model- Grundlæggende
Havne USB interface, RS 232 interface
Watt Effektindgang: 2100 W; Varmeydelse: 2000 W
Vægt (metrisk) 3.75 kg
Temperatur (metrisk) Omgivende +10 °K ved 1000 rpm til 150 °C
Frekvens 50/60 Hz