missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Icatibant Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C61H93N19O15S |
| Molekylvægt (g/mol) | 1364.6, 1364.59 |
| InChI nøgle | HKMZRZUEADSZDQ-QNQUGUDESA-N |
| SMIL | CC(O)=O.N[C@H](CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N1C[C@H](O)CC1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CS1)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N1CC2=CC=CC=C2CC1C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2CC1C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-{[(3aS,7aS)-1-{2-[(2S)-2-[(2S)-2-(2-{[(4R)-1-(1-{2-[(2R)-2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanamido]-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoyl}pyrrolidine-2-carbonyl)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl]formamido}acetamido)-3-(thiophen-2-yl)propanamido]-3-hydroxypropanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carbonyl}-octahydro-1H-indol-2-yl]formamido}-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid; acetic acid |
| Produkttype | API |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?