Få mere at vide
Icariin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Icariin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H40O15/c1-13(2)5-10-17-19(45-33-28(42)26(40)23(37)20(12-34)46-33)11-18(35)21-24(38)31(48-32-27(41)25(39)22(36)14(3)44-32)29(47-30(17)21)15-6-8-16(43-4)9-7-15/h5-9,11,14,20,22-23,25-28,32-37,39-42H,10,12H2,1-4H3/t14-,20+,22-,23+,25+,26-,27+,28+,32-,33+/m0/s1 |
| Formel vægt | 676.2367 |