Få mere at vide
Icaridin (Picaridin), Mikromol™
Beskrivelse
Icaridin (Picaridin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Picaridin |
| CAS | 119515-38-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Picaridin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H23 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-(2-Hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylic Acid 1-Methylpropyl Ester, 1-Methylpropyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, Autan, Autan Repel, Bayrepel, Icaridin, Isobutyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, KBR 3023, Natrapel, Picaridin, Pikaridin, Propidine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO3/c1-3-10(2)16-12(15)13-8-5-4-6-11(13)7-9-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C)OC(=O)N1CCCCC1CCO |
| IUPAC navn | butan-2-yl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate |
| Vis mere |