Få mere at vide
Icaridin (Picaridin), Mikromol™
Artikelnummer. 17923216
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17923216 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17923216 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3755.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Icaridin (Picaridin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picaridin
CAS 119515-38-7
Analyt- eller komponentnavne Picaridin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-(2-Hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylic Acid 1-Methylpropyl Ester, 1-Methylpropyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, Autan, Autan Repel, Bayrepel, Icaridin, Isobutyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, KBR 3023, Natrapel, Picaridin, Pikaridin, Propidine
InChI formel InChI=1S/C12H23NO3/c1-3-10(2)16-12(15)13-8-5-4-6-11(13)7-9-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3
SMIL CCC(C)OC(=O)N1CCCCC1CCO
IUPAC navn butan-2-yl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 229.32
Mængde 250 mg
Formel vægt 229.1678 g/mol