Få mere at vide
Invitrogen™ Mus ICAM-1 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7230902
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15405283
Brand: Invitrogen™ EMICAM1ALPHA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musens intercellulære adhæsionsmolekyle 1 (Ms ICAM-1) ELISA kvantificerer Ms ICAM-1 i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms ICAM-1. Metodens princip Musen ICAM-1 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
ICAM-1 (CD54) er et 85-110 kDa enkeltkædet type 1 integral membranglycoprotein med et ekstracellulært domæne af fem immunoglobulinsuperfamiliegentagelser, en transmembranregion og et cytoplasmatisk domæne. ICAM-1 har 7 potentielle N-koblede glycosyleringssteder og deler betydelig aminosyresekvenshomologi med ICAM-3 (CD50) og ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binder til integriner af typen CD11a/CD18 (leukocytadhæsionsmolekyle, LFA-1) eller CD11b/CD18 (Mac-1) og udnyttes af Rhinovirus som en receptor. ICAM-1 udtrykkes af aktiverede endotelceller og detekteres på epitelceller, fibroblaster, chondrocytter, B-lymfocytter, T-lymfocytter (lave), monocytter, makrofager, dendritiske celler og neutrofiler, med lavere niveauer, der stiger ved inflammation. ICAM-1 påvises også i nogle carcinom- og melanomceller. Opløselig ICAM-1 kan påvises i plasma og er forhøjet hos patienter med forskellige inflammatoriske syndromer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P13597
Analyseområde 24,69 til 6000 pg/ml
Assay følsomhed 20 pg/mL
Kalibreringsområde 20 pg/ml til 6000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-13, R, IL, Leptin, R LEPTIN(OB), LIX, L-Selectin, Lymfotactin, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selectin, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TE 1, TNFPO, TNFPO, TCA, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 15894
Gen symbol CD54, Icam-1, Ly-47, MALA-2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Betændelse
Prøvevolumen Plasma 2μ L, Serum 2μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CD54, Icam-1, Ly-47, MALA-2
Mål ICAM-1 (CD54)
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min