Få mere at vide
ICA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491909
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491909 1 mg
16443947 50 mg
16410488 5 mg
16408028 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491909 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY22044
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress ICA (N-(pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-yl)thiazol-2-amine) is a SK channel inhibitor that has antileishmanial activity with an IC50 of 2.1 μM.
ICA (N-(pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-yl)thiazol-2-amine) is a SK channel inhibitor that has antileishmanial activity with an IC50 of 2.1 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ICA
Fysisk form Solid
CAS 3374-88-7
Farve Brown
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H10N4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym N-[4-(2-Pyridinyl)-2-thiazolyl]-2-pyridinamine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 49.5 mg/mL (194.64 mM)
SMIL C1(NC2=NC(C3=NC=CC=C3)=CS2)=NC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 254.31
Formel vægt 254.31
Procent renhed 99.63%