missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ICA 110381
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001582
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001582 10 mg
30001604 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001582 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4950/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

KV7.2/7.3 activator; displays anticonvulsant properties

KV7.2/7.3 activator (EC50 = 0.38 μM). Decreases neuronal excitability in CA1 hippocampal neurons. Exhibits anticonvulsive properties in amygdala-kindled rats, a model for complex partial seizures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 325457-99-6
Molekylær formel C12H8Cl2N2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ICA 110381
Mængde 10 mg
Formel vægt 267.11
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 267.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.