Få mere at vide
IC87201, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453028
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16453028 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16453028 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100457
MedChemExpress IC87201, an inhibitor of PSD95-nNOS protein-protein interactions, suppresses NMDAR-dependent NO and cGMP formation.
IC87201, an inhibitor of PSD95-nNOS protein-protein interactions, suppresses NMDAR-dependent NO and cGMP formation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IC87201
CAS 866927-10-8
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H10Cl2N4O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (90.57 mM)
SMIL OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1CNC2=CC=C3N=NNC3=C2
Molekylvægt (g/mol) 309.15
Formel vægt 309.15
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration