Få mere at vide
Invitrogen™ IC fikseringsbuffer
Beskrivelse
Intracellulær fikseringsbuffer til brug i flowcytomerty, især til fiksering i intracellulære farvningsprocedurer. Sammensætningen er paraformaldehyd i phosphatbufret saltvand, pH 7,3. Disse Make-to-Order katalogvarer har en leveringstid på 2 uger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IC Fixation buffer |
| Farve | Farveløs |
| Oversigt | IC Fixation Buffer, 100mL, Colorless/Clear, Liquid, 7.3 pH, 2 to 8°C Storage, For Use with Cellular Imaging, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| pH | 7.3 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 ml |
| Formulering | Liquid |
| Emballage | 1 hver |