Få mere at vide
IKA™ IC kontrol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16258161 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Spænding:
100 til 115 V, 230 V
Artikelnummer. Spænding
16258161 100 til 115 V, 230 V
1 options
Artikelnummer. 16258161 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003863000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Styredykkecirkulator med udvidet temperaturområde til temperering af væsker i åbne og overdækkede vandbade op til 250 °C.
  • Styrecirkulatoren har en trådløs controller (WiCo)
  • TFT-displayet viser alle relevante procesparametre
  • Den interne temperaturregulering kan skiftes til ekstern temperatur med kun én tast
  • Tryk- og drej-knapper giver mulighed for intuitiv menunavigation
  • Menuen kommer på forskellige sprog
  • Med den innovative WiCo Wireless Controller kan enheden betjenes fra en afstand på op til 10 meter/3 fod
  • Alle IKA bade opfylder den højeste sikkerhedsklassifikation III (FL) til brug med brandfarlige væsker i henhold til DIN 12876
  • IC-styrede nedsænkningscirkulatorer giver mulighed for hurtige opvarmningstider og stabile temperaturforhold
  • Med integrerede tilslutninger (M16x1) er enheden velegnet til eksterne applikationer
  • Temperaturområde: RT til 250 °C
  • Temperaturstabilitet:± 0,01 K
  • Badebro i rustfrit stål kan kombineres med vandbade af forskellig volumen
  • Trådløs styring muliggør sikker betjening, f.eks. uden for et lukket stinkskab
  • Kraftig tryk/sugepumpe
  • Justerbart sikkerhedskredsløb
  • Stort letlæseligt TFT-display for temperatur, pumpehastighed, væskeniveau og sikkerhedstemperatur
  • Elektronisk timerfunktion: 0 til 99 timer 59 minutter
  • Visuelle og akustiske sikkerhedsadvarsler
  • Mulighed for tilslutning af magnetventil
  • USB / RS 232 interface til pc-styring, dokumentation vha labworldsoft™ , samt opdatering af enhedssoftwaren via vores hjemmeside
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 31 l/min.
Temperaturområde Stuetemperatur til 250 °C
Vise LED
Maks. Tryk 0,61 bar
Dimensioner (L x B x H) 291 x 285 x 313 mm
Dybde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 10 kg
Spænding 100 til 115 V, 230 V