Få mere at vide
IKA™ IC Control pro 20 c
Artikelnummer. 16218291 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
150 mm
Artikelnummer. Dybde (metrisk)
16218291 150 mm
1 options
Artikelnummer. 16218291 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0008037200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Pakke, der inkluderer alt nødvendigt tilbehør, hvilket gør den klar til tilslutning.
  • IC kontrol dykcirkulator
  • IB 20 pro rustfrit stål bad (størrelse L)
  • PT 100.30 temperaturføler
  • CC1 kølespiral (allerede inkluderet i IC kontrolenhed)
  • CL.IC stort cover
  • BS.IC lille bro
  • I alt: 354 x 641 x 359 mm
  • Badeåbning: 255 x 262 mm
  • Maks. badeåbning: 292 x 278 mm
  • Fordybelsesdybde. 95 til 135 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 26 l/min.
Pumpetype Tryk/sugepumpe
Type Temperaturstyringssystem
Vise TFT
Maks. Tryk 0,7 bar
Maks. Sugning 0,4 bar
Temperatur (metrisk) Maksimum 200 °C
Dimensioner (L x B x H) 291 x 285 x 313 mm
Dybde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 16.56 kg
Elektriske krav 50/60 Hz