Få mere at vide
IKA™ IC Basic
Artikelnummer. 16248161 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Spænding:
100 til 115 V, 230 V
Artikelnummer. Spænding
16248161 100 til 115 V, 230 V
1 options
Artikelnummer. 16248161 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003861000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Nedsænkningscirkulator til temperering af væsker i åbne eller overdækkede vandbade op til 250 °C.
  • Justerbar bro, der kan erstattes af en fast bro
  • Med den integrerede kraftige tryk/sugepumpe kan IC basic bruges til interne og eksterne applikationer
  • En kølespiral kan tilsluttes cirkulationspumpen for at temperere nær omgivende temperaturer
  • Alle IKA cirkulationsbade opfylder den højeste sikkerhedsklassifikation III (FL) til brug med brandfarlige væsker i henhold til DIN 12876
  • IC grundlæggende dykcirkulatorer giver mulighed for hurtige opvarmningstider og stabile temperaturforhold
  • Med integrerede tilslutninger (M16x1) er enheden velegnet til eksterne applikationer
  • Temperaturområde: RT til 250 °C
  • Temperaturstabilitet:± 0,02 K
  • Badebro i rustfrit stål kan kombineres med vandbade af forskellig volumen
  • Justerbart sikkerhedskredsløb
  • Kraftig tryk/sugepumpe
  • Stort letlæseligt LED-display for pumpehastighed og temperatur
  • Tryk og drej knapper for intuitiv menunavigation
  • Tilslutning til ekstern PT 100 temperatursonde
  • Visuelle og akustiske sikkerhedsadvarsler
  • USB / RS 232 interface til PC kontrol og dokumentation vha labworldsoft™ , samt til online firmwareopdateringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 31 l/min.
Temperaturområde Stuetemperatur til 250 °C
Vise LED
Maks. Tryk 0,61 bar
Dimensioner (L x B x H) 291 x 285 x 313 mm
Dybde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 10 kg
Spænding 100 til 115 V, 230 V