Få mere at vide
IKA™ IC Basic pro 12 c
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16228291 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Spænding:
100 til 115 V, 230 V
Artikelnummer. Spænding
16228291 100 til 115 V, 230 V
1 options
Artikelnummer. 16228291 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0008039900
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Pakke, der inkluderer alt nødvendigt tilbehør, hvilket gør den klar til tilslutning.
  • IC grundlæggende nedsænkningscirkulator
  • IB 12 pro rustfrit stål bad (størrelse M)
  • PT 100.30 temperaturføler
  • CC1 kølespiral
  • CM.IC mellemdæksel
  • BS.IC lille bro
  • I alt: 354 x 461 x 359 mm
  • Badeåbning: 255 x 80 mm
  • Maks. badeåbning: 292 x 105 mm
  • Fordybelsesdybde. 95 til 135 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 31 l/min.
Pumpetype Tryk/sugepumpe
Type Temperaturstyringssystem
Vise LED
Maks. Tryk 0,61 bar
Maks. Sugning 0,45 bar
Temperatur (metrisk) Maksimum 200 °C
Dimensioner (L x B x H) 291 x 285 x 313 mm
Dybde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 10 kg
Elektriske krav 50/60 Hz
Spænding 100 til 115 V, 230 V