Få mere at vide
IC-87114, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485987
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485987 5 mg 5mg
16453268 10 mg -
16409816 50 mg -
16474526 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485987 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10110
MedChemExpress IC-87114 is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with IC50 of 0.5 μM.
IC-87114 is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with IC50 of 0.5 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IC-87114
CAS 371242-69-2
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19N7O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (25.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C(CN2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=NC4=CC=CC(C)=C14)C5=C(C)C=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 397.43
Formel vægt 397.43
Procent renhed 98.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease