Få mere at vide
Ibuprofen, USP karakter, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431671 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11431671 10 g
11411671 1 g
11421671 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431671 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219021610
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Ibuprofen er klinisk nyttigt som et ikke-steroid antiinflammatorisk lægemiddel.
  • Cyclooxygenase (COX)-hæmmer, der har større aktivitet mod COX-1 end mod COX-2.
  • Hæmmer også cyclooxygenase, PGH-syntase-1 og PGH-syntase-2.
  • Ibuprofen rapporteres at hæmme den netrofilafhængige ødemrespons i kaninhud på C5a/PGE23.
Kemiske identifikatorer
CAS 15687-27-1
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.29
MDL nummer MFCD00010393
InChI nøgle HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propansyre
SMIL CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen
Smeltepunkt 75 til 77,5 °C
Farve Hvid
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Vandopløselighed: 21 mg/L (ved 25 °C)
Formel vægt 206.3
Damptryk 4,74X10-5 mm Hg ved 25 °C
Grad USP
Fysisk form Pulver
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.