Få mere at vide
Ibuprofen, USP grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411671 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11411671 1 g
11421671 5 g
11431671 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411671 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219021601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ibuprofen is clinically useful as a nonsteroidal anti-inflammatory drug.
  • Cyclooxygenase (COX) inhibitor that has greater activity against COX-1 than against COX-2.
  • Also inhibits cyclooxygenase, PGH synthase-1 and PGH synthase-2.
  • Ibuprofen is reported to inhibit the netrophil-dependent edema response of rabbit skin to C5a/PGE23.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15687-27-1
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.29
MDL nummer MFCD00010393
InChI nøgle HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propansyre
SMIL CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen
Smeltepunkt 75 to 77.5°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Water Solubility: 21 mg/L (at 25°C)
Formel vægt 206.3
Damptryk 4.74X10-5 mm Hg at 25°C
Grad USP
Fysisk form Pulver
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.