Få mere at vide
Ibuprofen Sodium Salt Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibuprofen Sodium Salt Dihydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2.Na.2H2O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;;;/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 264.134 |
| Procent renhed | >95% |