missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ibuprofen Related Compound (2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)Propanoate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O4/c1-11(2)8-13-4-6-14(7-5-13)12(3)16(19)20-10-15(18)9-17/h4-7,11-12,15,17-18H,8-10H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 280.1675 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?