missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ibuprofen piconol, MedChemExpress
Beskrivelse
Ibuprofen piconol is a non-steroidal, anti-inflammatory (NSAID) agent for the topical relief of primary thermal burns and sunburns.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibuprofen piconol |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 64622-45-3 |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H23NO2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | U75630 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (168.13 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?