Få mere at vide
Ibuprofen PEG Ester, TRC
Artikelnummer. 30408243
Mængde:
100 mg
1 g
Artikelnummer. 30408243
Brand: Toronto Research Chemicals TRCI140210100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen PEG Ester
Analyt- eller komponentnavne Ibuprofen PEG Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29H50O10
Synonym 23-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
InChI formel InChI=1S/C29H50O10/c1-25(2)24-27-4-6-28(7-5-27)26(3)29(31)39-23-22-38-21-20-37-19-18-36-17-16-35-15-14-34-13-12-33-11-10-32-9-8-30/h4-7,25-26,30H,8-24H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL O=C(C(C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 558.71