missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-Ibuprofen Methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibuprofen Methyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 220.1463 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?