Få mere at vide
Ibuprofen Methylester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051727
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051727 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051727 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.53
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ibuprofen Methylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen Methyl Ester
CAS 61566-34-5
Analyt- eller komponentnavne Ibuprofen Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ibuprofen Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
SMIL COC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC navn Methyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoat
Molekylvægt (g/mol) 220.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 220.1463 g/mol