Få mere at vide
Ibuprofen Methylester, Mikromol™
Beskrivelse
Ibuprofen Methylester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibuprofen Methyl Ester |
| CAS | 61566-34-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ibuprofen Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H20 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ibuprofen Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | Methyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoat |
| Vis mere |