Få mere at vide
Ibuprofen Lysinate, TRC
Artikelnummer. 30133463
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133463 10 g
30041128 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133463 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI14009510G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57469-77-9
Molekylær formel C13 H18 O2 . C6 H14 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 352.468
Synonym L-Lysine, α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate (1:1) (ACI), L-Lysine, mono[α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate] (9CI), Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, compd. with L-lysine (1:1) (9CI), Arfen, Dolormin, Ibuprofen lysinate, Ibuprofen lysine, Ibuprofen lysine salt, Imbun, Imbun 500, Lisiprofen, Lysine 2-(p-isobutylphenyl)propionate, NeoProfen, Saren, Solufenum, Soluphene
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexanoic acid;2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2,6-diaminohexanoic acid 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H18O2.C6H14N2O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t;5-/m.0/s1
Formel vægt 352.236
Procent renhed >95%