Få mere at vide
Ibuprofen Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30407072
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407072 10 g
30398070 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30407072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI14008010G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41283-72-1
Molekylær formel C15 H22 O2
Molekylvægt (g/mol) 234.33
Synonym Ibuprofen Ethyl Ester, 2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(4-isobutylphenyl)propionate, Ethyl 2-(p-isobutylphenyl)propionate, Ethyl 4-isobutyl-α-methylphenylacetate, α-Methyl-4-(2-methylpropyl)-benzeneacetic Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
SMIL CCOC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen Ethyl Ester
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3
Formel vægt 234.162