Få mere at vide
Ibuprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17903796
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17903796 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17903796 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.56
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ibuprofen Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen Ethyl Ester
CAS 41283-72-1
Analyt- eller komponentnavne Ibuprofen Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ibuprofen Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC navn ethyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 234.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 234.162 g/mol