Få mere at vide
Ibuprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Ibuprofen Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibuprofen Ethyl Ester |
| CAS | 41283-72-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ibuprofen Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H22 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ibuprofen Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate |
| Vis mere |