Få mere at vide
Ibuprofen EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivelse
Ibuprofen EP Impurity F
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid |
| CAS | 65322-85-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. F (EP), Ibuprofen Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13(14)15/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid |
| Vis mere |