Få mere at vide
(±)-Ibuprofen-d3 (alpha-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibuprofen-D3 |
| CAS | 121662-14-4 |
| Molekylær formel | C13 2H3 H15 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10 H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/i3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 3,3,3-trideuterio-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.3 |
| Formel vægt | 209.1495 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |