Få mere at vide
Ibuprofen-d3 Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibuprofen-d3 Alcohol |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3/i3D3 |
| Formel vægt | 195.1702 |