Få mere at vide
Ibuprofen Carboxylic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC
Artikelnummer. 30136462
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136462 25 mg
30041365 10 mg
30040868 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI14001525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15935-54-3
Molekylær formel C13 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 236.26
Synonym Benzenepropanoic acid, 4-(1-carboxyethyl)-α-methyl- (9CI), 2,4'-(2-Carboxypropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Carboxypropyl)phenyl]propionic acid, 4-(2-Carboxypropyl)-α-methylbenzeneacetic acid, Carboxyibuprofen, Ibuprofen COOH, 3-[4-(1-Carboxyethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid, 2-Carboxyibuprofen
IUPAC navn 3-[4-(1-carboxyethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid
SMIL CC(Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen Carboxylic Acid(Mixture of Diastereomers)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O4/c1-8(12(14)15)7-10-3-5-11(6-4-10)9(2)13(16)17/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)
Formel vægt 236.1049
Procent renhed >95%