Få mere at vide
Ibuprofen Carboxylic Acid-d3 (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibuprofen Carboxylic Acid-d3 (Mixture of Diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-8(12(14)15)7-10-3-5-11(6-4-10)9(2)13(16)17/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)/i2D3 |
| Procent renhed | >95% |