Få mere at vide
Ibuprofen Acyl-Beta-D-glucuronid (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30004628
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004628 5 mg
30009442 10 mg
30008275 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004628 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI1400305MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115075-59-7
Molekylær formel C19 H26 O8
Molekylvægt (g/mol) 382.4
Synonym Ibuprofen Acyl-Beta-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoyloxy]oxan-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen Acyl-beta-D-glucuronide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H26O8/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)18(25)27-19-15(22)13(20)14(21)16(26-19)17(23)24/h4-7,9-10,13-16,19-22H,8H2,1-3H3,(H,23,24)/t10?,13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1
Formel vægt 382.1628