Få mere at vide
Ibuprofen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15853855 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15853855 1 g Glasflaske 1g
10768501 10 g Glasflaske 10g
11964991 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15853855 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258610010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Ibuprofen, 2-4-isobutylphenylpropansyre, CAS # 15687-27-1, er en laboratorieform af det håndkøbsmedicinske ikke-steroide antiinflammatoriske (NSAID) lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Ibuprofen (2-4-isobutylphenylpropansyre) er et almindeligt NSAID, der reducerer pyrogenfrigivelse og inflammation
  • Ibuprofen er en racemisk blanding, der består af en R-enantiomer og S-enantiomer; S-enantiomeren foreslås at være det stærkere virkende middel
  • Det er et propionsyrederivat, en kortkædet mættet fedtsyre bundet til ethan
  • Ibuprofen hæmmer cyclooxygenaser og reducerer prostaglandindannelsen, hæmmer feber og smerte
Applikationer
  • Ibuprofen reducerer både lokal og systemisk inflammation; egnet til brug in vitro eller in vivo til at studere specifikke eller brede mekanismer
  • Beregnet til følsomme biokemiske anvendelser såsom HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15687-27-1
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.29
MDL nummer MFCD00010393
InChI nøgle HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propansyre
SMIL CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen
Smeltepunkt 75 °C til 78 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH
Mængde 1 g
Synonym α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)-propionic acid
Formel vægt 206.27
Procent renhed 98,5% min.
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ibuprofen
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ibuprofen