Få mere at vide
Ibuprofen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11964991 50 g Glasflaske 50g
15853855 1 g Glasflaske 1g
10768501 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11964991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258610500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Ibuprofen, 2-4-isobutylphenylpropansyre, CAS # 15687-27-1, er en laboratorieform af det håndkøbsmedicinske ikke-steroide antiinflammatoriske (NSAID) lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Ibuprofen (2-4-isobutylphenylpropansyre) er et almindeligt NSAID, der reducerer pyrogenfrigivelse og inflammation
  • Ibuprofen er en racemisk blanding, der består af en R-enantiomer og S-enantiomer; S-enantiomeren foreslås at være det stærkere virkende middel
  • Det er et propionsyrederivat, en kortkædet mættet fedtsyre bundet til ethan
  • Ibuprofen hæmmer cyclooxygenaser og reducerer prostaglandindannelsen, hæmmer feber og smerte
Applikationer
  • Ibuprofen reducerer både lokal og systemisk inflammation; egnet til brug in vitro eller in vivo til at studere specifikke eller brede mekanismer
  • Beregnet til følsomme biokemiske anvendelser såsom HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15687-27-1
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.29
MDL nummer MFCD00010393
InChI nøgle HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propansyre
SMIL CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen
Smeltepunkt 75.0°C to 78.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 157.0°C (4.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH
Mængde 50 g
Merck Index 15,4919
Synonym ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Formel vægt 206.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ibuprofen
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.