Få mere at vide
Ibuprofen 2-Monoglyceride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dihydroxyprop-2-yl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| CAS | 124635-85-4 |
| Molekylær formel | C16 H24 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,3-Dihydroxyprop-2-yl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O4/c1-11(2)8-13-4-6-14(7-5-13)12(3)16(19)20-15(9-17)10-18/h4-7,11-12,15,17-18H,8-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OC(CO)CO |
| IUPAC navn | 1,3-dihydroxypropan-2-yl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.359 |
| Formel vægt | 280.167 |