Få mere at vide
Ibuprofen-2-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326660
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326660 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326660 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14278160AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
CAS 51146-55-5
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, 2-Hydroxyibuprofen, 4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, 2,4'-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid, Hydroxyibuprofen, Ibuprofen OH
InChI formel InChI=1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(CC(C)(C)O)cc1
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 222.1256 g/mol