Få mere at vide
Ibuprofen-13C6, TRC
Artikelnummer. 30004203
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004203 1 mg
30009784 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI1400031MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1216459-54-9
Molekylær formel C713C6H18O2
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Synonym 2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid-13C6;
SMIL CC(C(O)=O)[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](CC(C)C)[13CH]=[13CH]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen-13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/i4+1,5+1,6+1,7+1,11+1,12+1
Procent renhed >95%