Få mere at vide
Ibuprofen-13C,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibuprofen-13C,d3 |
| CAS | 1261394-40-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C1213CH15D3O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | α-Methyl-13C,d3-4-(isobutyl)phenylacetic Acid, [13C,2H3]-Ibuprofen |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/i3+1D3 |
| SMIL | CC(C)CC1=CC=C(C([13C]([2H])([2H])[2H])C(O)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.29 |
| Procent renhed | >95 |