Få mere at vide
Ibuprofen 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458631
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458631 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458631 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0002.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Ibuprofen 1,0 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibuprofen
CAS 15687-27-1
Analyt- eller komponentnavne Ibuprofen
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C13 H18 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, (+/-)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (+/-)-Ibuprofen, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid
InChI formel InChI=1 S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10 H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 206,1307 g/mol