missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ibufenac, TRC

Artikelnummer. 30180031
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180031 50 mg
30179833 100 mg
30179993 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI13000050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1553-60-2
Molekylær formel C12 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(2-methylpropyl)-, Acetic acid, (p-isobutylphenyl)- (8CI), (p-Isobutylphenyl)acetic acid, 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid, 4-(2-Methylpropyl)phenylacetic acid, 4-Isobutoxyphenylacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid, Dytransin, Ibufenac, Ibunac, Isodilan, Medirex, NSC 99976, RD 11654
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]acetic acid
SMIL CC(C)Cc1ccc(CC(=O)O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ibufenac
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 192.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.