missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ibufenac, TRC

Artikelnummer. 30179833
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179833 100 mg
30180031 50 mg
30179993 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI130000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1553-60-2
Molekylær formel C12 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(2-methylpropyl)-, Acetic acid, (p-isobutylphenyl)- (8CI), (p-Isobutylphenyl)acetic acid, 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid, 4-(2-Methylpropyl)phenylacetic acid, 4-Isobutoxyphenylacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid, Dytransin, Ibufenac, Ibunac, Isodilan, Medirex, NSC 99976, RD 11654
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]acetic acid
SMIL CC(C)Cc1ccc(CC(=O)O)cc1

Spécification

Kemisk navn eller materiale Ibufenac
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 192.115
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.