Få mere at vide
Ibufenac, Mikromol™
Artikelnummer. 30049517
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049517 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049517 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1872.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ibufenac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibufenac
CAS 1553-60-2
Analyt- eller komponentnavne Ibufenac
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(2-methylpropyl)-, Acetic acid, (p-isobutylphenyl)- (8CI), (p-Isobutylphenyl)acetic acid, 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid, 4-(2-Methylpropyl)phenylacetic acid, 4-Isobutoxyphenylacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid, Dytransin, Ibufenac, Ibunac, Isodilan, Medirex, NSC 99976, RD 11654
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
SMIL CC(C)Cc1ccc(CC(=O)O)cc1
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Mængde 50 mg
Formel vægt 192.115 g/mol