Få mere at vide
Ibufenac Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17923736
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17923736 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17923736 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1872.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ibufenac Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibufenac Methyl Ester
CAS 61566-33-4
Analyt- eller komponentnavne Ibufenac Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid methyl ester, 2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid methyl ester, Methyl (4-isobutylphenyl)acetate
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-10(2)8-11-4-6-12(7-5-11)9-13(14)15-3/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3
SMIL COC(=O)Cc1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC navn methyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 206.1307 g/mol