Få mere at vide
Ibufenac Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Ibufenac Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibufenac Methyl Ester |
| CAS | 61566-33-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ibufenac Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid methyl ester, 2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid methyl ester, Methyl (4-isobutylphenyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-10(2)8-11-4-6-12(7-5-11)9-13(14)15-3/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1ccc(CC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]acetate |
| Vis mere |