missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ibufenac, LoGiCal

Artikelnummer. 30464078
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464078 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1872.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ibufenac
CAS 1553-60-2
Analyt- eller komponentnavne Ibufenac
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(2-methylpropyl)-, Acetic acid, (p-isobutylphenyl)- (8CI), (p-Isobutylphenyl)acetic acid, 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid, 4-(2-Methylpropyl)phenylacetic acid, 4-Isobutoxyphenylacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid, Dytransin, Ibufenac, Ibunac, Isodilan, Medirex, NSC 99976, RD 11654
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)Cc1ccc(CC(=O)O)cc1
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]acetic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Mængde 10 mg
Formel vægt 192.115 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.