Få mere at vide
Ibufenac Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17904226
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17904226 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17904226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1872.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ibufenac Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibufenac Ethyl Ester
CAS 15649-02-2
Analyt- eller komponentnavne Ibufenac Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid ethyl ester, Acetic acid, (p-isobutylphenyl)-, ethyl ester (7CI,8CI), Ethyl (4-isobutylphenyl)acetate, Ethyl p-isobutylphenylacetate
InChI formel InChI=1S/C14H20O2/c1-4-16-14(15)10-13-7-5-12(6-8-13)9-11(2)3/h5-8,11H,4,9-10H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)Cc1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC navn ethyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 220.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 220.1463 g/mol