Få mere at vide
Ibufenac Acyl-Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibufenac Acyl-beta-D-Glucuronide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O8/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(19)25-18-15(22)13(20)14(21)16(26-18)17(23)24/h3-6,9,13-16,18,20-22H,7-8H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15+,16?,18-/m0/s1 |
| Procent renhed | >95% |