missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ibudilast, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibudilast |
| CAS | 50847-11-5 |
| Molekylær formel | C14 H18 N2 O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)C(=O)c1c(nn2ccccc12)C(C)C |
| IUPAC navn | 2-methyl-1-(2-propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.31 |
| Formel vægt | 230.1419 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?