Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ibudilast
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18762644
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18762644 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762644 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1694/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
PDE inhibitor (non-selective)
Phosphodiesterase inhibitor (IC50 values are 53, 35, 48, 12 and 10 μM for PDE Ia, II, III, IV and V respectively). Inhibits platelet aggregation and is an orally-active cerebral vasodilator, bronchodilator and antiallergic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibudilast
CAS 50847-11-5
Mængde 10 mg
Molekylær formel C14H18N2O
Formel vægt 230.31
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 230.311