missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ibudilast, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17710679 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17710679 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17710679 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469782500
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ibudilast
CAS 50847-11-5
Synonym 3-isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin
Mængde 250 mg
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C14H18N2O
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid til Næsten-hvid
Renhed ≥97,5 %
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.