Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ iBu-rG Phosphoramidite , bred mund flaske
Artikelnummer. 17964312 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
17964312 50 g
1 options
Artikelnummer. 17964312 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27190650
iBu-rG CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet guanosin (G) med isobutyryl (iBu) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
iBu-rG CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet guanosin (G) med isobutyryl (iBu) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. RNA-phosphoramiditter indeholder en 2'-OH-beskyttelsesgruppe, tBDMS (tert-butyldimethylsilyl). Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte RNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative basebeskyttelsesmuligheder er også tilgængelige for at muliggøre hurtigere afbeskyttelse og længere oligonukleotidsyntese. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 250 mL uigennemsigtig flaske med en bred mundhals, som er kompatibel med de fleste None (Bulk) af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
• HPLC-renhed —≥99%; M-11 Urenhed: ≤0,01 %
• 31P NMR renhed —≥99%; Summen af ikke-primære toppe i området 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enkelt PIII-urenhed> 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
31P NMR renhed ≥99 %
Format Uigennemsigtig flaske, bred mund
Oversigt Base: rG
Base Beskyttelse: iBu
Molekylvægt (g/mol) 970,1 g/mol
Produkttype iBu-rG CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Guanosin (G)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed ≥99 %
Mængde 50 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Til brug med (applikation) Oligonukleotidsyntese
Form Pulver
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-guanosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylær formel C50H68N7O9Psi
CAS 147201-04-5