Få mere at vide
TheraPure™ iBu-rG Phosphoramidite , 20-400 finish flaske
Artikelnummer. 17914342 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17914342 1 g
1 options
Artikelnummer. 17914342 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 27190610
Tekniske data
Format Pulver
Til brug med (udstyr) Expedite synthesizere
Produkttype iBu-rG CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Guanosin (G)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure